Merck
484229
Tri(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥95%
Synonyma:
DOWANOL® TPnB
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3O(C3H6O)2C3H6OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-910-3
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
density
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCCOCCCOCCCO
InChI
1S/C13H28O4/c1-4-15-7-5-6-13(3)17-9-8-16-11-12(2)10-14/h12-14H,4-11H2,1-3H3
InChI key
QVIFIIFBFORLSL-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Product of Dow Chemical
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)