Merck
483907
Devarda′s alloy
powder, −100 mesh
Synonyma:
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
AlCuZn
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
11101711
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , Cu₅₀Al₄₅Zn₅ , zinc, ~5%
reaction suitability
core: aluminum, core: copper, core: zinc
particle size
−100 mesh
mp
550 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devarda′s alloy
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)