Přejít k obsahu
482595
Poly(ethyleneimine) solution
average Mn ~1,200, average Mw ~1300 by LS, 50 wt. % in H2O
Synonyma:
Ethyleneimine polymer solution, PEI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
mol wt
average Mn ~1,200, average Mw ~1300 by LS
feature
hydrophilic
concentration
50 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.454
viscosity
200-500 cP(25 °C)(lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1CC1
InChI
1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2
InChI key
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly(ethyleneimine) (PEI) solution is an amine based chelating ligand that can be prepared by the polymerization of arizidine. It can be impregnated to form an anion exchange membrane for chromatography applications.
Application
PEI can be used as a complexing agent in the fabrication of composite membranes, which can be used in filtration of metals from the aqueous solution.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethyleneimine) solution
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)