Merck
48220
Gadolinium(III) oxide
≥99.9%
Synonyma:
Digadolinium trioxide, Gadolinia, Gadolinium oxide, Gadolinium trioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Gd2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
362.50
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
235-060-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.9%
form
powder
composition
Gd2O3
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
2330 °C (lit.)
density
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
photonic precursors
SMILES string
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
InChI key
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gadolinium(III) oxide
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)