As listed in 'PROPERTIES' section, this product has an average molecular weight value of ~110,000.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 070,00 Kč |
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
3 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
refractive index
n20/D 1.406
viscosity
~50,000 cSt
density
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| viscosity ~50,000 cSt | viscosity 18,000-22,000 cSt | viscosity 3,500 cSt | viscosity ~25 cSt |
| refractive index n20/D 1.406 | refractive index n20/D 1.404 | refractive index n20/D 1.405 | refractive index n20/D 1.405 |
| density 0.98 g/mL at 25 °C | density 0.97 g/mL at 25 °C | density 0.98 g/mL at 25 °C | density 0.95 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Where can I find the average molecular weight?