Merck
481688
Poly(dimethylsiloxane), bis(3-aminopropyl) terminated
average Mn ~2,500
Synonyma:
PDMS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2N(CH2)3Si(CH3)2O[Si(CH3)2O]nSi(CH3)2(CH2)3NH2
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
specific activity
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
Quality Segment
mol wt
average Mn ~2,500
refractive index
n20/D 1.410
viscosity
50 cSt(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
InChI key
LYVFZZVBTQSOBI-UHFFFAOYSA-N
General description
Tandem mass spectrometry (MS/MS) reveals that bis(3-aminopropyl)-PDMS mainly dissociates via intramolecular nucleophilic substitutions at the end groups.
Application
bis(3-aminopropyl) terminated poly(dimethylsiloxane) may be used in the synthesis of dipicolylamidopropylpoly(dimethylsiloxane) (DPPDMS).
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Bod vzplanutí (°F)
>235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)