Přejít k obsahu
481653
Poly(dimethylsiloxane), chlorine terminated
Mn 425-600
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C4H13ClO2Si2)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
Mn 425-600
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
viscosity
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)Cl
InChI key
NBGITOSHNULLLS-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)