Přejít k obsahu
481246
Poly(dimethylsiloxane), bis(hydroxyalkyl) terminated
average Mn ~5,600
Synonyma:
PDMS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
mol wt
average Mn ~5,600
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
viscosity
100 cP(25 °C)(lit.)
hydroxyl value
20 mg KOH/g
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Reactive resin modifier, paint additive and mold release agent.
Features and Benefits
Oxygen permeability.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)