Přeskočit na
477443
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol
99%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 610,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HC≡CC(C6H5)2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
208.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
514549
Assay:
99%
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
183 °C/20 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OC(C#C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c1-2-15(16,13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h1,3-12,16H
InChI key
SMCLTAARQYTXLW-UHFFFAOYSA-N
General description
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol is an alkynol.
Application
1,1-Diphenyl-2-propyn-1-ol may be used in the synthesis of:
  • (PCy3)2Cl2Ru(3-phenylinden-1-ylidene) (Cy=cyclohexyl)
  • thieno-2H-chromenes
  • {Ru(Cp*)(CO)[=C(OMe)CH=CPh2][Ph2PCH2C(=O)tBu]}[PF6] (Cp=cyclopentadienyl)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)