Merck
47636
Fmoc-Pro-OH
≥90% (HPLC)
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline, Fmoc-L-proline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H19NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
337.37
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-259-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3596735
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
optical activity
[α]20/D −32±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
117-118 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
ZPGDWQNBZYOZTI-SFHVURJKSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Pro-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)