Merck
47633
Fmoc-Leu-OH
≥97.0%
Synonyma:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine, Fmoc-L-leucine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H23NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
353.41
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
252-662-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2178254
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
optical activity
[α]20/D −25±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: C-H Activation, reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
mp
152-156 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc, amine, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
Application
Fmoc-Leu-OH can be used as a reactant to synthesize:
  • Various oligopeptides by reacting with functionalized α-amino acid hydrochloride salts.
  • A cyclic depsipeptide sansalvamide A, a natural product found in marine fungus.
  • Streptocidin A−D, decapeptide antibiotics naturally found in Streptomyces sp. Tü 6071.
  • Coumaroyl dipeptide amide that can be used for cosmetic applications.
Biochem/physiol Actions
PPARγ ligand that induces insulin sensitization, but not adipogenesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Leu-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)