Merck
476323
4,4′-(1,3-Phenylenedioxy)dianiline
98%
Synonyma:
1,3-Bis(4-aminophenoxy)benzene, 1,3-Bis(p -aminophenoxy)benzene, 1,3-Phenylene bis(p -aminophenyl) ether, 4,4′-(m -Phenylenedioxy)dianiline, m -Bis(p -aminophenoxy)benzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(OC6H4NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
292.33
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2cccc(Oc3ccc(N)cc3)c2)cc1
InChI
1S/C18H16N2O2/c19-13-4-8-15(9-5-13)21-17-2-1-3-18(12-17)22-16-10-6-14(20)7-11-16/h1-12H,19-20H2
InChI key
WUPRYUDHUFLKFL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)