Merck
47625
Fmoc-Glu(OtBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyma:
Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H27NO6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
425.47
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
276-253-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3636375
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fmoc-Glu(OtBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −5.0±2.0°, c = 1% in acetic acid: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
impurities
~4% water
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI key
OTKXCALUHMPIGM-FQEVSTJZSA-N
General description
Fmoc-Glu(OtBu)-OH is widely used as a building block in peptide synthesis for the protection of amine groups.
Application
Fmoc-Glu(OtBu)-OH (Fmoc-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester) can be employed as a:
  • Ligand in the synthesis of cis-substituted cyclopropane carboxylic acids via C-H activation of cyclopropane carboxamides using Pd catalyst.
  • Linker in the preparation of multi-small molecule-conjugated PTX (paclitaxel) derivatives.
It can be also used as a building block in the preparation of stapled α-helical peptides , and peptide C-terminal thioesters .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Glu(OtBu)-OH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)