Merck
469971
L-Tryptophanol
97%
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H14N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
190.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]20/D −20.5°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
73-77 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CO)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2O/c12-9(7-14)5-8-6-13-11-4-2-1-3-10(8)11/h1-4,6,9,13-14H,5,7,12H2/t9-/m0/s1
InChI key
UDQCRUSSQAXPJY-VIFPVBQESA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)