Merck
467332
Holmium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CO2)3Ho · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.06 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
247-066-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder, crystals or chunks
composition
Degree of hydration, ~4
reaction suitability
core: holmium, reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Ho](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ho.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
LCCGYXRQAXROOW-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)