Merck
464430
2-Butyloctanoic acid
96%
Synonyma:
α-Butylcaprylic acid, 2-Butyl-caprylic acid, 2-Butyloctanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH[(CH2)3CH3]CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.32
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-570-1
Assay:
96%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
density
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCC(CCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
OARDBPIZDHVTCK-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Butyloctanoic acid is a 2-butyl-substituted carboxylic acid.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)