Merck
463310
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride
97%
Synonyma:
s-BPDA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H6O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
219-342-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
299-305 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
InChI key
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
General description
3,3′,4,4′-Biphenyltetracarboxylic dianhydride (s-BPDA) is a rigid symmetric polyamide with a diamine having a long distance between amine groups and reactive endgaps.
Application
s-BPDA can be used in the synthesis of high molecular weight aromatic polyamide fibers. It can also be used in the formation of hybrid nanocomposite films.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)