Merck
460044
5-Norbornene-2-endo,3-endo-dimethanol
98%
Synonyma:
NDM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H14O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
170-175 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@@H]1[C@H]2C[C@H](C=C2)[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8-,9+
InChI key
IGHHPVIMEQGKNE-SPJNRGJMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)