Merck
459704
Benzyl 4-bromobutyl ether
90%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH2O(CH2)4Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
243.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
103-105 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether, phenyl
SMILES string
BrCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15BrO/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChI key
ZQRVGYAMRJVUAK-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzyl 4-bromobutyl ether may be used for the synthesis of monodisperse oligo(THF), a supramolecular network structure.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)