Merck
459097
Copper(II) chloride dihydrate
99.999%
Synonyma:
Cupric chloride dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CuCl2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.48
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-210-2
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
assay
99.999%
form
solid
reaction suitability
core: copper
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Copper chloride dehydrate refluxed in acetonitrile can chemoselectively hydrolyze semicarbazones to carbonyl compounds. Copper chloride dehydrate may be used as a catalyst for efficiently cleaving t-butyldimethylsilyl (TBDMS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) chloride dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)