Merck
448729
9-Bromo-1-nonanol
95%
Synonyma:
Nonamethylene bromohydrin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Br(CH2)9OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
223.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1737525
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
bp
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
functional group
bromo, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
InChI key
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
228.2 °F - closed cup
flash_point_c
109 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)