Merck
447315
Lauryl acrylate
technical grade, 90%
Synonyma:
Dodecyl acrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCOOC12H25
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
240.38
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-463-4
Beilstein/REAXYS Number:
1779069
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
contains
50-200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
InChI key
PBOSTUDLECTMNL-UHFFFAOYSA-N
General description
Lauryl acrylate monomers are extremely hydrophobic in nature.
Application
Lauryl acrylate can undergo atom transfer radical polymerization (ATRP) to form its polymer. Lauryl acrylate may undergo photoinitiated polymerization in the presence of N-acetyl-4-nitro-1-naphthylamine (ANNA) and N,N-dimethylaniline (DMA).
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)