Merck
442801
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
Synonyma:
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4F3NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
145-149 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Oc1ccc(cn1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, a pyridine derivative, is a heterocyclic building block. They have useful applications in catalysis, drug design, molecular recognition, and natural product synthesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)