Přejít k obsahu
441163
2-Methyl-3-furanthiol
technical grade
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H6OS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
249-094-7
MDL number:
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
InChI key
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-3-furanthiol
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)