Merck
440477
Dibutyltin maleate
95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H20O4Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
346.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
201-077-5
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
SMILES string
CCCC[Sn]1(CCCC)OC(=O)C=CC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O4.2C4H9.Sn/c5-3(6)1-2-4(7)8;2*1-3-4-2;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;+2/p-2/b2-1-;;;
InChI key
ZBBLRPRYYSJUCZ-GRHBHMESSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
78-04-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)