Merck
438200
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol)
average Mn ~12,000
Synonyma:
PEG/PPG Copolymer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~12,000
refractive index
n20/D 1.466
viscosity
35,000 cSt(25 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point 4 °C
solubility
H2O: soluble at <70 °C
density
1.092 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CC(O)CO
InChI key
HQPMKSGTIOYHJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Physical form
Dihydroxy functional.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)