Merck
438189
Poly(ethylene glycol-ran-propylene glycol) monobutyl ether
average Mn ~3,900
Synonyma:
Butoxy polyoxyethylene oxypropylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)3(OCH2CH2)x[OCH2CH(CH3)]yOH
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn ~3,900
refractive index
n20/D 1.46
viscosity
3,600 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
transition temp
pour point −27 °C
solubility
H2O: soluble at <40 °C
density
1.056 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI key
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Application
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Features and Benefits
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)