Merck
435694
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution
42 wt. % in methanol
Synonyma:
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3O)3Si(CH2)3N(CH3)2(CH2)17CH3]Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
496.28
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
42 wt. % in methanol
impurities
8 wt. % (3-chloropropyl)trimethoxysilane
refractive index
n20/D 1.3889
density
0.88 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C26H58NO3Si.ClH/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27(2,3)25-23-26-31(28-4,29-5)30-6;/h7-26H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WSFMFXQNYPNYGG-UHFFFAOYSA-M
General description
Dimethyloctadecy[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride solution (DTSACl) is a silane coupling reagent.
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride (DTSACl) is an organosilane which can be used as a silica precursor. It forms an oil soluble solution that can act as an emulsion stabilizer.
Application
DTSACl may be used for modification of silica.{61} It was used to functionalize Fe3O4/silica core-shell nanoparticles. {62} DTSACl may be used as a precursor to form silica, 3 and MeMFI zeolite.{63} It acts as a mesopore-generating agent. {64}
DTSACl functionalized silica nanoparticles incorporated in thermochromic dyes can be used in textile industries. They are also used as quaternary ammonium groups for the modification of nanocelluose/graphene oxide based membranes to be used as stable solid state electrolytes for zinc air batteries.
Disclaimer
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to the US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, the European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR), and others.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)