Merck
43162
2-(Diphenylphosphino)ethylamine
≥95.0% (GC), liquid
Synonyma:
(2-Aminoethyl)diphenylphosphine, 1-Amino-2-(diphenylphosphino)ethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H16NP
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
229.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
644931
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-(Diphenylphosphino)ethylamine, ≥95.0% (GC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
functional group
phosphine
SMILES string
NCCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16NP/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,15H2
InChI key
RXEPBCWNHKZECN-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Diphenylphosphino)ethylamine is a phosphine ligand that has a bidentate structure with the phosphorus atom donating two lone pair electrons to coordinate with metal atoms. It is used as a reactant to synthesize active catalyst for the selective hydrogenation of amides. In addition, it is also used as a precursor to synthesize other phosphine ligands.
Application
2-(Diphenylphosphino)ethylamine can be used as a bidentate ligand in the nickel catalyst system for the reductive [2+2] cycloaddition reaction to synthesize cyclobutenes from alkynes.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)