Merck
43116
N-(Diphenylmethyl)methylamine
≥98.0% (GC)
Synonyma:
N-Methylbenzhydrylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H15N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2096409
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
mp
38-42 °C
functional group
amine, phenyl
SMILES string
CNC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c1-15-14(12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15H,1H3
InChI key
SHDMMLFAFLZUEV-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(Diphenylmethyl)methylamine is a sterically hindered secondary amine. It participates in the synthesis of cyclooctene oxide.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)