Merck
429767
4-Aminobenzoic acid
purified by sublimation, ≥99%
Synonyma:
PABA, Vitamin Bx, Vitamin H1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
137.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
205-753-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471605
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
purified by
sublimation
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
187-189 °C (lit.)
density
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChI key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
339.8 °F - closed cup
flash_point_c
171 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)