Merck
424501
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
6LiOH·H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
41.04
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-183-4
MDL number:
Isotopic purity:
95 atom % 6Li
Mass shift:
M-1
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
95 atom % 6Li
Quality Segment
form
solid
density
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M-1
SMILES string
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
InChI key
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)