Merck
416541
Coumarin 7
98%
Synonyma:
3-(2-Benzimidazolyl)-7-(diethylamino)coumarin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H19N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
333.38
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
248-451-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
form
powder
mp
234-237 °C (lit.)
λmax
438 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4[nH]3
InChI
1S/C20H19N3O2/c1-3-23(4-2)14-10-9-13-11-15(20(24)25-18(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-17(16)22-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,21,22)
InChI key
GOLORTLGFDVFDW-UHFFFAOYSA-N
General description
Coumarin is also known as benzoαpyrone. Coumarin 7 is a laser dye that is usually found in the nature. Its derivatives are used in medicine and chemistry. It is present in plants in the form of glucosides. Coumarin acts as an antimutagen as it controls the mutagenic effects of several chemicals like aflatoxin B1and physical agents like ultraviolet light.
Application
Suitable as a laser dye
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)