Přeskočit na
416010
Poly(acrylic acid, sodium salt) solution
45 wt. % in H2O
Synonyma:
PAA, Sodium polyacrylate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 590,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
[CH2CH(CO2Na)]n
Číslo CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
2 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
viscous liquid
Quality Segment
concentration
45 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.43
density
1.32 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na]OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Poly(acrylic acid, sodium salt) solution has been used to study the mechanism of formation of supramolecularaggregates of polyacrylic acid(PAA) in the presence of Fe(lll). This supramolecular association traps all Fe(lll) and prevents the precipitation of Fe (OH)3.The chelation capacity of PAA can be exploited to inhibit the precipitation ofhematite and other iron oxides.
Itcan be used as a draw solute in forward osmosis process due to its flexibilityin structural configuration and high solubility in water. They can be preferredover conventional ionic salts as they can produce comparable water flux andmuch lower reverse leakages.
It can also be used to study the effect of the molecular weight of PAAon crystal nucleation and the growth of CaCO3 during thecrystallization process.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
42034444701381123
refractive index
n20/D 1.43
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
form
viscous liquid
form
powder
form
powder
form
-
density
1.32 g/mL at 25 °C
density
0.55 g/mL at 25 °C
density
0.55 g/mL at 25 °C
density
-
concentration
45 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)