Merck
415545
D-Galactose-1-13C
99 atom % 13C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13CC5H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
≥99% (HPLC)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D +79.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
169-170 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13CH](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1/i6+1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-ZGYLHYIGSA-N
General description
D-Galactose-1-13C is an isotope analogue of D-galactose.
Application
D-Galactose-1-13C is used to study galactose metabolism.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-Galactose-1-13C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)