Merck
415014
Vinyloxy-trimethylsilane
97%
Synonyma:
(Trimethylsiloxy)ethylene, TMSO-ethene
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3SiOCH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
116.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-281-7
Beilstein/REAXYS Number:
1738846
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
74 °C (lit.)
density
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C([H])=C(\[H])O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H12OSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChI key
HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
precipitate will not affect use
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-2.2 °F - closed cup
flash_point_c
-19 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)