Merck
413348
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine
technical grade
Synonyma:
2-[2-(3-Trimethoxysilylpropylamino)ethylamino]ethylamine, 3-[2-(2-Aminoethylamino)ethylamino]propyltrimethoxysilane
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NHCH2CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
265.43
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8421470
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
114-118 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CO[Si](CCCNCCNCCN)(OC)OC
InChI
1S/C10H27N3O3Si/c1-14-17(15-2,16-3)10-4-6-12-8-9-13-7-5-11/h12-13H,4-11H2,1-3H3
InChI key
NHBRUUFBSBSTHM-UHFFFAOYSA-N
Application
N1-(3-Trimethoxysilylpropyl)diethylenetriamine (TRI-silane) can be used as a grafting agent to incorporate amine functional group onto the surface of various ordered mesoporous silica. It can be also used in CO2 capture applications.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)