Merck
410128
Scandium(III) isopropoxide
Synonyma:
Scandium triisopropoxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Sc(OCH(CH3)2)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.22
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder or granules, solid
composition
Sc, 19.5-22.0% EDTA titration
reaction suitability
core: scandium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(C)O[Sc](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Sc/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SLACPSWSQQIQTG-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)