Merck
409693
Octadecyl acrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
Synonyma:
Stearyl acrylate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CHCO2(CH2)17CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
324.54
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
225-383-3
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
contains
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
mp
32-34 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23-21(22)4-2/h4H,2-3,5-20H2,1H3
InChI key
FSAJWMJJORKPKS-UHFFFAOYSA-N
Application
Octadecyl acrylate undergoes surface-initiated atom transfer radical polymerization (ATRP) to form poly(octadecyl acrylate). ODA can form copolymers with cinnamoyloxy ethyl methacrylate (CEMA).
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)