Merck
408808
Gallium(III)-phthalocyanine chloride
Dye content 97 %
Synonyma:
Phthalocyanine gallium(III) monochloride salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H16ClGaN8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
617.70
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8469090
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 97%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: gallium
λmax
694 nm
SMILES string
Cl[GaH2].Cn1c2nc3nc(nc4n(C)c(nc5nc(nc1c6ccccc26)c7ccccc57)c8ccccc48)c9ccccc39
InChI
1S/C32H16N8.ClH.Ga/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
InChI key
PRMHOXAMWFXGCO-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)