Přejít k obsahu
404713
Chlorodiisobutyloctadecylsilane
technical grade, 85%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)17Si[CH2CH(CH3)2]2Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
431.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Assay:
85%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
140-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H55ClSi/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(27,23-25(2)3)24-26(4)5/h25-26H,6-24H2,1-5H3
InChI key
LAMXXRLSKVGVCO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
remainder octadecane
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)