Merck
404586
Sinapyl alcohol
technical grade, 80%
Synonyma:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H2(OCH3)2CH=CHCH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
80%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
80%
form
solid
mp
61-65 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(\C=C\CO)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-4,6-7,12-13H,5H2,1-2H3/b4-3+
InChI key
LZFOPEXOUVTGJS-ONEGZZNKSA-N
General description
Sinapyl alcohol, a monolignol, is a primary lignin monomer. It has been evaluated for anti-inflammatory and antinociceptive activities. It participates in the initial stages in the biosynthesis of lignin. Coupling reactions of sinapyl alcohol and sinapyl p-hydroxybenzoate has been reported. Preparation of sinapyl alcohol by selective 1,2-reduction of corresponding cinnamate esters using diisobutylaluminium hydride as reducing agent has been studied.
Application
Sinapyl alcohol may be employed in the preparation of lignin, a highly stable biopolymer.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
141-78-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)