Merck
40241
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
Synonyma:
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H19FeN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
257.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
optical activity
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
color
dark brown
bp
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
InChI key
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Application
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)