Merck
401293
Rubidium hydroxide hydrate
Synonyma:
Rubidium hydroxide, Rubidium(1+) hydroxide hydrate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
RbOH · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
102.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-186-0
MDL number:
Form:
crystals and lumps
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
crystals and lumps
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~1
concentration
≤15.4% (% OH, titration by HCl)
impurities
≤15% Rb2CO3
SMILES string
O.[OH-].[Rb+]
InChI
1S/2H2O.Rb/h2*1H2;/q;;+1/p-1
InChI key
CHAWVFWLJTUJNI-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)