Merck
399264
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
99%
Synonyma:
Ethynyl-tert-butyldimethylsilane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3CSi(CH3)2C≡CH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.30
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921466
Assay:
99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)C#C
InChI
1S/C8H16Si/c1-7-9(5,6)8(2,3)4/h1H,2-6H3
InChI key
RTYNRTUKJVYEIE-UHFFFAOYSA-N
General description
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene readily undergoes cross-dimerization reaction with various internal phenyl acetylenes in the presence of rhodium dimers and bidentate phosphine ligands to afford enynes.
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene is a bulky trialkylsilyl-protected alkyne. It participates in Cadiot-Chodkiewicz cross-coupling reaction with various bromoalkynes to afford synthetically useful unsymmetrical diynes.
Application
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene may be used in the synthesis of β-alkynylketone and β-alkynyl aldehydes.
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)