Přeskočit na
394505
Xenon difluoride
99.99% trace metals basis
Synonyma:
Xenon Fluoride (XeF2)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 360,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 490,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
XeF2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.29
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
237-251-2
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Form:
crystals
3 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
3.8 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
crystals
mp
129 °C (lit.)
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Xe]F
InChI
1S/F2Xe/c1-3-2
InChI key
IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
General description
Xenon fluoride may be obtained by interacting elemental xenon and fluorine in the temperature range of 473-523 oC and 5 absolute atmosphere. Xenon difluoride readily interacts with Lewis acid and forms complexes.
Application
Very useful fluorination agent.[1] Xenon fluoride may be used as a fluorinating agent to analyze sulphur, selenium and tellurium by gas chromatography.
Packaging
Packaged in PFA/FEP bottles
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.18888769118288659
Xenon 99.99%, Messer® CANGas
Sigma-Aldrich
769118
Xenon
description
99.99% trace metals basis
description
for synthesis
description
99.99%, Messer® CANGas
description
46.5-50.7% Fe (by Na2SO3, titration)
form
crystals
form
crystals
form
gas
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
mp
129 °C (lit.)
mp
130-135 °C (sublimed)
mp
-
mp
-
vapor pressure
3.8 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
3.8 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xenon difluoride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?