Merck
394297
Magnesium fluoride
technical grade
Synonyma:
Sellaite
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
MgF2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-995-1
MDL number:
Grade:
technical grade
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
form
powder
reaction suitability
core: magnesium
density
3.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Mg]F
InChI
1S/2FH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ORUIBWPALBXDOA-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium fluoride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)