Přejít k obsahu
389137
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin
extent of labeling: ~0.7 mol per mol cellulose
Synonyma:
2-HE-β-CD, 2-hydroxyethyl-β-CD, HP-β-CD
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
optical activity
[α]/D 120 to 150°, c = 1 in H2O
extent of labeling
~0.7 mol per mol cellulose
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O1C2OC(C(OC3OC(C(OC4OC(C(OC5OC(C(OC6OC(C(OC7OC(C(OC8OC(C1C(C8OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C7OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C6OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C5OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C4OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C3OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C)C(C2OC(O)C)OC(O)C)COC(O)C
InChI
1S/C84H154O56/c1-29(85)106-22-50-57-64(113-36(8)92)71(120-43(15)99)78(127-50)135-58-51(23-107-30(2)86)129-80(73(122-45(17)101)65(58)114-37(9)93)137-60-53(25-109-32(4)88)131-82(75(124-47(19)103)67(60)116-39(11)95)139-62-55(27-111-34(6)90)133-84(77(126-49(2
InChI key
TUOVZYHNLDIIMD-UHFFFAOYSA-N
General description
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin is a chemically modified, hydroxyalkylated derivative of cyclodextrin that finds potential use mainly in cosmetics application.
Application
(2-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin may be used as a chiral selector to resolve cathinone derivatives, lactic acid and oxybutynin enantiomers by capillary electrophoresis (CE), and high performance liquid chromatography (HPLC) techniques.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)