Merck
381586
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate
95%
Synonyma:
Benomyl, NSC 263489
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H18N4O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
290.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-775-7
Beilstein/REAXYS Number:
825455
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCNC(=O)n1c(NC(=O)OC)nc2ccccc12
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-3-4-9-15-13(19)18-11-8-6-5-7-10(11)16-12(18)17-14(20)21-2/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H,15,19)(H,16,17,20)
InChI key
RIOXQFHNBCKOKP-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate (Benomyl) is widely employed for the treatment of various fungal diseases in agriculture. It has been reported as an active constituent of DuPont Benlate fungicidal formulations. Kinetics of the degradation of benomyl in various organic solvents has been investigated by spectrophotometric methods. N,N′-Dibutylurea (DBU) has been reported as the major metabolite of benomyl.
Application
Methyl 1-(butylcarbamoyl)-2-benzimidazolecarbamate may be used as standard reagent for the HPLC quantification of benomyl in water, sediment and biota samples.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
17804-35-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)