Přejít k obsahu
379808
Sodium tetrachloropalladate(II)
≥99.99% trace metals basis
Synonyma:
Palladium(II) sodium chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Na2PdCl4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
294.21
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-502-6
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: sodium
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
InChI key
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetrachloropalladate(II)
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)